Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
12352207
NACRES:
NA.84
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Forma
liquid
Minőségi szint
használat
1 kit sufficient for 1,000 tests
kiszerelés
pkg of 1 kit
tárolási körülmény
dry at room temperature
λmax
540 nm
alkalmazás(ok)
cell analysis
detection
észlelési módszer
colorimetric
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
For spectrophotometric measurement of viable cells. Absorbance of converted dye is measured at a wavelength of 540 nm.
Alkalmazás
In Vitro Toxicology Assay Kit, Neutral Red based has been used:
- to measure the lysosomal enzyme activity in HB8902 cells
- to study the cell viability of human alveolar epithelial cells
- to study the cell viability in fibroblasts
Biokémiai/fiziológiai hatások
Neutral red (NR) is a red dye that accumulates in the lysosome by actively transferring across the cell membranes. The dye is extracted and the uptake is quantitated by spectroscopy. The NR uptake assay is the most commonly used cytotoxicity test. It is widely applicable in environmental and biomedical studies to estimate the number of viable cells in culture. The NR dye in vitro tissue culture studies is used in assessing viral cytopathogenicity and detection of toxic compounds.
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
73.4 °F
Lobbanási pont (C)
23 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Guillermo Repetto et al.
Nature protocols, 3(7), 1125-1131 (2008-07-05)
The neutral red uptake assay provides a quantitative estimation of the number of viable cells in a culture. It is one of the most used cytotoxicity tests with many biomedical and environmental applications. It is based on the ability of
Barbara Kazuń et al.
BMC veterinary research, 16(1), 216-216 (2020-06-27)
The aim of the study has been to compare the effect of dietary supplementation of β-1,3/1,6-glucan, Lactobacillus plantarum bacteria or their mixture on the growth performance, selected parameters of the immune system as well as the liver and intestinal histology
D Triglia et al.
In vitro cellular & developmental biology : journal of the Tissue Culture Association, 27A(3 Pt 1), 239-244 (1991-03-01)
A new three-dimensional human skin model consisting of several layers of actively dividing and metabolically active human neonatal foreskin-derived fibroblasts and epidermal keratinocytes grown on nylon mesh has been used to assess the in vitro toxicity of test agents from
Adam L Nathan et al.
Journal of medical devices, 11(1), 0110091-110099 (2017-02-10)
Highly porous, open-celled shape memory polymer (SMP) foams are being developed for a number of vascular occlusion devices. Applications include abdominal aortic and neurovascular aneurysm or peripheral vascular occlusion. A major concern with implanting these high surface area materials in
Simonetta Palleschi et al.
Chemosphere, 196, 35-44 (2018-01-01)
Fine airborne particulate matter (PM2.5) has been repeatedly associated with adverse health effects in humans. The PM2.5 soluble fraction, and soluble metals in particular, are thought to cause lung damage. Literature data, however, are not consistent and the role of
Kapcsolódó tartalom