A431 Cell Line human
85090402, human skin, Epithelial
Szinonimák:
A-431 Cells, A431/P Cells
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
A431 Cell Line human, squamous carcinoma, 85090402
biológiai forrás
human skin
növekedési mód
Adherent
kariotípus
Hypertriploid
morfológia
Epithelial
termékek
Not specified
receptorok
Epidermal growth factor (EGF)
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
cancer
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Sejtvonal leírása
Alkalmazás
- to demonstrate that p38 mitogen-activated protein kinase enhances epidermal growth factor-induced apoptosis in A431 cells
- to study melanoma-specific CD44 (a tumor marker and transmembrane receptor) alternative splicing pattern in A431 cells
- to study the anti-cancer activity of antioxidant-rich Cameroonian medicinal plants
Táptalaj
Szubkultúra rutin
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Application note on how the CellASIC® ONIX2 microfluidic system can be used to analyze caspase-3 mediated apoptosis/cell death and cellular hypoxia in live immune and cancer cell lines.