PHCC360KIT
Scepter 3.0 Handheld Automated Cell Counter
Rapid cell counts in a handheld easy to use format, includes pkg of 60 μm Scepter 3.0 Cell Counter Sensors
Szinonimák:
Cell counting instrument
About This Item
Javasolt termékek
gyártó/kereskedő neve
Scepter
technika/technikák
cell counting: suitable
részecskeméret
6-36 μm
kompatibilitás
for use with cells sized 4.0–25.0 μm
kiszállítva
ambient
Általános leírás
- Cell concentration
- Average cell size
- Average cell volume
- Histogram of size or volume distribution
The Scepter 3.0 Cell Counter is compatible with both the 40uM and 60uM Scepter 3.0 Cell Counter Sensors. This kit (PHCC360KIT) includes a free 50-pack of 60uM sensors.
Komponensek
- 1 Scepter 3.0 Automated Handheld Cell Counter
- 1 Test Bead Vial
- 1 Charging Station
- 50 Sensors (60μM)
Egyéb megjegyzések
kiegészítő
Tárolási osztály kódja
10-13 - German Storage Class 10 to 13
WGK
WGK 1
Cikkek
Data for validated human cell lines using the Millicell® DCI Digital Cell Imager for confluency determination and estimated cell counts.
The Scepter™ 3.0 Cell Counter, when used in conjunction with a 40 μm aperture sensor, can accurately count and precisely size a wide range of cell types and particles. This application note demonstrates two examples of experiments using the instrument’s sensitive size-discriminating capacity for rapid qualitative assessment of individual cell populations.
Learn how Sterivex™ pressure-driven sterile filters can be used for large-volume sample processing in environmental research and testing.
Protocols
Cell culture protocol for passaging and splitting adherent cell lines using trypsin EDTA. Free ECACC handbook download.
Related Content
A TEER-adatok rögzítésének és elemzésének egyszerűsítése felhasználóbarát fejlesztésekkel, beleértve az intuitív érintőképernyős kezelőfelületet, a kútban álló szondát és az automatikus adatnaplózást.
A Millicell® DCI Digital Cell Imager segítségével könnyedén nyomon követheti sejtkultúráit. A konfluenciától a sejtszámig és a morfológiáig a Millicell® DCI automatizálja a sejtkultúrák mérését a gyorsabb és következetesebb tenyésztés érdekében.
Monitor your cell cultures with ease with the Millicell® DCI Digital Cell Imager. From confluency to cell count and morphology, the Millicell® DCI automates cell culture measurements for quicker, more consistent culturing.
A Scepter™ sejtszámláló egy hordozható eszköz, amely a sejtek következetes számlálását közvetlenül a tenyésztőháztetőbe hozza, kevesebb mint 30 másodperc alatt.