Fontos dokumentumok
MEWO
93082609, human skin, Fibroblast
About This Item
UNSPSC kód:
41106514
product name
MEWO, 93082609
biológiai forrás
human skin
növekedési mód
Adherent
kariotípus
Not specified
morfológia
Fibroblast
termékek
Melanin
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
cancer
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Human malignant melanoma
Sejtvonal leírása
Granular fibroblasts. Derived from a human melanoma by Prof. C Grose (1978). The cells support growth of varicella-zoster virus (VZV) isolates at 36°C although viral growth is optimal at 32°C.
Alkalmazás
Virus studies
Táptalaj
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Szubkultúra rutin
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA (0.5% trypsin in 0.53mM EDTA in modified Puck′s saline A); 5% CO2; 37°C.
Egyéb megjegyzések
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.