293T cell line human
12022001, human kidney, fetal. Small slightly rounded cells, dispersed growth
Szinonimák:
293T cell line human, 293 T, 293tsA1609neo, 293tsA1609neo Cells, HEK-293-T Cells, HEK-293T Cells, HEK293T Cells, Human Embryonic Kidney 293T Cells
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
293T cell line human, 12022001
biológiai forrás
human kidney (fetal)
növekedési mód
adherent
morfológia
small slightly rounded cells growing in a dispersed manner
termékek
SV40 T antigen
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Általános leírás
Sejtvonal leírása
Alkalmazás
- for lentiviral particle production
- in the expression of eukaryotic proteins
- for small interfering RNA (siRNA) transfection
- for human immunodeficiency virus (HIV) transfection for pseudoviruses production
- as a host for the transfection of pLKO.1.-TRC-ACE2 plasmid to study the localization and role of NL63-N, a nucleocapsid protein of human coronavirus NL63, in cell cycle progression
Biokémiai/fiziológiai hatások
DNS profil
Amelogenin: X
CSF1PO: 11,12
D13S317: 12
D16S539: 9,13
D5S818: 8,9
D7S820: 11
THO1: 7,9.3
TPOX: 11
vWA: 16,19
Táptalaj
Szubkultúra rutin
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Eukaryotic cell lines aid in complex post-translational modifications and folding of recombinant proteins. Find suitable recombinant protein production cell lines.
DNA, RNA, cDNA derived from ECACC mammalian cell lines allow screening for genes or expression patterns to identify lines most suitable for specific research.