HT29 Cell Line human
91072201, human colon, Epithelial
Szinonimák:
HT29 Cells
About This Item
Javasolt termékek
product name
HT29 Cell Line human, 91072201, Caucasian colon adenocarcinoma grade II
biológiai forrás
human colon
növekedési mód
Adherent
kariotípus
2n = 46, hypertriploid
morfológia
Epithelial
termékek
Secretory component of Immunoglobulin A (IgA), Carcinoembryonic antigen (CEA)
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
cancer
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Sejtvonal leírása
Alkalmazás
DNS profil
CSF1PO: 11,12
D13S317: 11,12
D16S539: 11,12
D5S818: 11,12
D7S820: 10
THO1: 6,9
TPOX: 8,9
vWA: 17,19
Táptalaj
Szubkultúra rutin