NS0 Cell Line from murine myeloma
85110503, mouse skin, Lymphoblast
About This Item
Javasolt termékek
product name
NS0 Cell Line from murine myeloma, Mouse myeloma, 85110503
biológiai forrás
mouse skin
form
cell suspension
növekedési mód
Suspension
kariotípus
Not specified
morfológia
Lymphoblast
termékek
Not specified
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
cancer
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Sejtvonal leírása
Alkalmazás
Táptalaj
Szubkultúra rutin
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Cikkek
Eukaryotic cell lines aid in complex post-translational modifications and folding of recombinant proteins. Find suitable recombinant protein production cell lines.
Selection of the right fusion partner cell line is critical to obtain desired attributes of the hybridoma. Explore hybridoma fusion partners cell lines.