Fontos dokumentumok
SMB00706
Lycopene
≥98% (HPLC), from tomato
Szinonimák:
ψ,ψ-Carotene, 2,6,10,14,19,23,27,31-Octamethyl-dotriaconta-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-tridecaene
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
tomato
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
molekulatömeg
536.87
tárolási körülmény
protect from light
oldhatóság
THF: 1 mg/mL
chloroform: 5 mg/mL
alkalmazás(ok)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(/C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C40H56/c1-33(2)19-13-23-37(7)27-17-31-39(9)29-15-25-35(5)21-11-12-22-36(6)26-16-30-40(10)32-18-28-38(8)24-14-20-34(3)4/h11-12,15-22,25-32H,13-14,23-24H2,1-10H3/b12-11+,25-15+,26-16+,31-17+,32-18+,35-21+,36-22+,37-27+,38-28+,39-29+,40-30+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OAIJSZIZWZSQBC-GYZMGTAESA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- to analyze its chemo-preventive effects on cutaneous tumors in in vitro mouse epidermal cell line
- as a reference standard for quantitative high-performance liquid chromatography (HPLC) to analyze antioxidant capacity of endogenous carotenoids in mammalian cell lines
- as a reference standard in high-performance liquid chromatography (HPLC) to identify carotenoids from engineered Saccharomyces cerevisiae
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)