AB5032
Anti-Neural Cell Adhesion Molecule Antibody
Chemicon®, from rabbit
Szinonimák:
CD56 antigen, antigen recognized by monoclonal antibody 5.1H11
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
mouse, rat, chicken, human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... NCAM1(4684)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
A previous lot was shown to work with a wide range of fixatives. Will detect chicken NCAM using a concentration of 1 μg/mL and mouse NCAM using a concentration of 2 μg/mL.
Immunofluorescence:
A previous lot of this antibody was used in Immunofluorescence.
Function blocking:
A previous lot of this antibody was used in Function blocking.
ELISA:
0.3 μg/mL of a previous lot was used.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Growth Cones & Axon Guidance
Minőség
Western Blot Analysis: 1:1000 dilution of this lot detected NCAM on 10 μg of mouse brain lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations:
Upon first thaw, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Analízis megjegyzés
Neuraminidase-treated mouse brain membrane.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2