ABN2181
Anti-NCAM-L1
from rabbit
Szinonimák:
Neural cell adhesion molecule L1-like protein, L1 adhesion molecule, Cell adhesion molecule with homology to L1CAM, Chl1-like protein, Close homolog of L1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
rat, mouse
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
technika/technikák
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Chl1(12661)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Neuroscience
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated NCAM-L1 in Immunoprecipitation applications (Patel, K., et. al. (1991). Hybridoma. 10(4):481-91).
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL from a representative lot detected NCAM-L1 in crude membrane fractions of postnatal day 10 brain extracts (Courtesy of Fritz G. Rathjen from Max-Delbrück-Center, Berlin Germany).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected NCAM-L1 in Immunofluorescence applications (Ter-Avetisyan, G., et. al. (2014). J Neurosci. 34(3):737-47; Abe, P., et. al. (2015). J Neurosci. 35(38):13053-63).
Minőség
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected NCAM-L1 in crude membrane extact from brain of Wild type, but not in NCAM-L1 knock out P10 mouse.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2