Fontos dokumentumok
C7706
Monoclonal Anti-VSV Glycoprotein−Cy3™ antibody produced in mouse
clone P5D4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Monoclonal Anti-VSV Glycoprotein
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
CY3 conjugate
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
P5D4, monoclonal
form
buffered aqueous solution
technika/technikák
direct immunofluorescence: 1:10,000 using COS-7 cells transfected with a VSV-G tagged vinculin construct
izotípus
IgG1
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
- in studies applying
- microinjection of antibody
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
- immunoelectron microscopy.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg