AB2034
Anti-Laminin Antibody
Chemicon®, from rabbit
Szinonimák:
Anti-LAMA, Anti-PTBHS, Anti-S-LAM-alpha
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
mouse
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Lama1(16772)
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
IHC (paraffin) - use diluted at ≥ 1:500 on fixed, paraffin-embedded mouse tissues (skin, liver, etc). (immunoperoxidase technique with the Envision / Dako kit);
ELISA - use diluted at ≥ 1:200 (OD ≥ 500).
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Cell Structure
ECM Proteins
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1