ZRB1116
Anti-CD56 Antibody, clone 3F5 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Szinonimák:
Neural cell adhesion molecule 1;N-CAM-1;NCAM-1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
3F5, recombinant monoclonal
leírás
recombinant, expressed in HEK 293 cells
termékcsalád
ZooMAb® learn more
form
lyophilized
molekulatömeg
calculated mol wt 94.57 kDa
observed mol wt ~120 kDa
tisztítva
using Protein A
faj reaktivitás
human, rat
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
bovine, monkey, mouse, feline, canine
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
fejlettebb validálás
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
epitóp szekvencia
N-terminal
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
környezetbarátabb alternatív kategória
, Aligned
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Evaluated by Western Blotting in Rat brain tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected CD56 in Rat brain tissue lysate.
Tested applications
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution from a representative lot detected CD56 in human brain tissue lysate.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound CD56 with a KD of 1.5 x 10-9 in an affinity binding assay.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected CD56 (NCAM1) in human cerebral cortex tissue sections.
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of a representative lot of this antibody detected CD56 in one million human PBMCs.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Cél megnevezése
Fizikai forma
Feloldás
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1