Merck
18995
Sigma-Aldrich
BioStab Peroxidase Conjugate Stabilizer
Szinonimák:
Peroxidase Conjugate Stabilizer
About This Item
UNSPSC kód:
12161706
NACRES:
NA.25
Forma
liquid
Minőségi szint
technika/technikák
HPLC: suitable
szennyeződések
DNases, none detected
RNases, none detected
proteases, none detected
alkalmasság
in accordance for identity (HPLC)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
BioStab Peroxidase Conjugate Stabilizer is a multi-component solution for stabilization of peroxidase conjugate at elevated temperatures and high dilutions for long periods. It does not contain any protein, thus no disturbing interactions will appear.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)