Merck
040-50
Sigma-Aldrich
Freezing Medium (50 ml)
About This Item
UNSPSC kód:
12352207
NACRES:
NA.71
form
liquid
Minőségi szint
eltarthatósági idő
6 mo.
technika/technikák
cryopreservation: suitable
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
We offer freezing media that provides optimal cell survival/recovery after storage. Note that Human Epidermal Melanocytes require their own specialized freezing medium, while most other cells respond well to our regular freezing medium.
Minőség
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Elkészítési megjegyzés
contained in protocol
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3