Merck
481432
Sigma-Aldrich
Cyanogen bromide
99.995% trace metals basis
Szinonimák:
Bromine cyanide
About This Item
Lineáris képlet:
BrCN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
105.92
Beilstein:
1697296
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőzsűrűség
3.65 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
100 mmHg ( 22.6 °C)
Teszt
99.995% trace metals basis
bp
61-62 °C (lit.)
mp
50-53 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
BrC#N
InChI
1S/CBrN/c2-1-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ATDGTVJJHBUTRL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Cyanogen bromide (CNBr) is a halogen halide. Its utility as a condensing agent during chemical ligation of oligodeoxyribonucleotides has been reported. Its threshold photoelectron (TPE) spectrum has been recorded under high resolution. The cryopolymerization of CNBr on irradiation has been investigated.
Alkalmazás
Cyanogen bromide may be used:
  • To activate polysaccharides for coupling with erythrocytes.
  • As an oxidizing agent in the urine thaimine assay.
  • In the preparation of 2-amino-5-(2′-thienyl)-1,3,4-oxadiazole.
Reaction with C60Ph5Cl produces a novel phenylated isoquinolino[3′,4′:1,2][60]fullerene.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>149.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 65 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Coupling of polysaccharides to erythrocytes by cyanogen bromide.
A W Richter et al.
Scandinavian journal of immunology, 3(3), 365-368 (1974-01-01)
Abdul-Sada, A.K. et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 307-307 (1998)
N I Sokolova et al.
FEBS letters, 232(1), 153-155 (1988-05-09)
Cyanogen bromide was found to condense oligodeoxyribonucleotides on a complementary template in aqueous solution. Optimum conditions for this vigorous and effective reaction were developed. CNBr proved to be useful for incorporation of phosphoramidate or pyrophosphate internucleotide bonds in DNA duplexes.
Threshold photoelectron spectroscopy of cyanogen bromide.
Yencha AJ, et al.
Chemical Physics Letters, 392(1), 202-208 (2004)
Oxadiazole: a biologically important heterocycle.
Somani RR and Shirodkar PY.
Der Pharma Chemica, 1(1), 130-140 (2009)