Merck
722812
Sigma-Aldrich
p-Coumaric acid-1,2,3-13C3
99 atom % 13C, 99% (CP)
Szinonimák:
trans-4-Hydroxycinnamic acid-13C3
About This Item
Lineáris képlet:
HOC6H413CH=13CH13CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
167.14
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
form
solid
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
mp
214 °C (dec) (lit.)
tömegeltolódás
M+3
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[13C](/[13CH]=[13CH]/C1=CC=C(O)C=C1)=O
InChI
1S/C9H8O3/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-6,10H,(H,11,12)/b6-3+/i3+1,6+1,9+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NGSWKAQJJWESNS-FJXVDKIJSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)