Merck
C8655
Sigma-Aldrich
4-Chloro-L-phenylalanine
Szinonimák:
L-PCPA
Méret kiválasztása
250 MG
36 400,00 Ft
1 G
123 000,00 Ft
36 400,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
250 MG
36 400,00 Ft
1 G
123 000,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
ClC6H4CH2CH(NH2)CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
199.63
Beilstein:
2416150
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
36 400,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Forma
powder
Minőségi szint
mp
263 °C (dec.) (lit.)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
N[C@@H](Cc1ccc(Cl)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10ClNO2/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NIGWMJHCCYYCSF-QMMMGPOBSA-N
Géninformáció
Alkalmazás
4-Chloro-L-phenylalanine (L-PCPA) has been used:
  • to block serotonin synthesis by inhibiting tryptophan hydroxylase (TPH)[1]
  • to study its behavioral and electrographic effects on epileptic senegalese baboon (Papio papio)[2]
  • as a substrate for Chromobacterium violaceum phenylalanine hydroxylase[3]
  • to incubate sea urchin embryos for immunohistochemistry[4]
Biokémiai/fiziológiai hatások
4-Chloro-L-phenylalanine (L-PCPA) inhibits the synthesis of 5-hydroxytryptamine (5-HT).[5] 4-Chloro-DL-phenylalanine (PCPA) depletes the serotonin levels in the brain by its inhibitory effect on tryptophan hydroxylase (Tph). Studies support the protective effects of PCPA against monocrotaline-induced pulmonary vascular remodeling as well as in lung inflammation.[6]
Tryptophan hydroxylase inhibitor.
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Mechanism of metal-independent hydroxylation by Chromobacterium violaceum phenylalanine hydroxylase
Carr RT, et al.
Biochemistry, 34(22), 7525-7532 (1995)
Zahra Sattari Najafabadi et al.
International journal of food sciences and nutrition, 70(3), 255-266 (2018-08-31)
Intake of red and processed meat increases the risk of colorectal cancer (CRC), whereas dairy product consumption and the intake of dietary fibre are negatively associated with this risk. We investigated the effect of (i) low-protein diets with either whey
Behavioural and electrographic effects of L-5-hydroxytryptophan and D, L-parachlorophenyl-alanine on epileptic Senegalese baboon (Papio papio)
Wada JA, et al.
Electroencephalography and Clinical Neurophysiology, 33(5), 520-526 (1972)
Serotonin synthesis and metabolism-related molecules in a human prostate cancer cell line
Shinka T, et al.
Oncology Letters, 2(2), 211-215 (2011)
Mustafa Fazli et al.
Applied and environmental microbiology, 81(11), 3623-3630 (2015-03-22)
Burkholderia cenocepacia is an emerging opportunistic pathogen causing life-threatening infections in immunocompromised individuals and in patients with cystic fibrosis, which are often difficult, if not impossible, to treat. Understanding the genetic basis of virulence in this emerging pathogen is important
Cikkek
Serotonin is stored in cells and metabolized by MAO, influencing CNS, GI, and platelet functions.