Fontos dokumentumok
C0985
Cytidine 3′,5′-cyclic monophosphate sodium salt
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
cCMP sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
leírás
1 vial contains 50μmol or approximately 16mg
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@@H]3COP([O-])(=O)O[C@H]3[C@H]2O
InChI
1S/C9H12N3O7P.Na/c10-5-1-2-12(9(14)11-5)8-6(13)7-4(18-8)3-17-20(15,16)19-7;/h1-2,4,6-8,13H,3H2,(H,15,16)(H2,10,11,14);/q;+1/p-1/t4-,6-,7-,8-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RZAHVNCNTLFRHJ-IAIGYFSYSA-M
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?