MAB4703
Anti-Caspase 3 Antibody, large subunit & proform, clone 4-1-18
clone 4-1-18, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
CPP32
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
4-1-18, monoclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotípus
IgG2aκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CASP3(836)
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Apoptosis & Cancer
Metabolism
Caspases
Enzymes & Biochemistry
Immunohistochemistry (frozen and paraffin): 1:500.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
POSITIVE CONTROL: 293 (human embryonic kidney) cell lysates
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2