MAB10753
Anti-Caspase3 (active form) Antibody, clone 3D9.3
clone 3D9.3, from mouse
Szinonimák:
Caspase-3, CASP-3, Apopain, Cysteine protease CPP32, CPP-32, Protein Yama, SREBP cleavage activity 1, SCA-1, Caspase-3 subunit p17, Caspase-3 subunit p12
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
3D9.3, monoclonal
faj reaktivitás
human
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgMκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CASP3(836)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Flow Cytometry Analysis: A 1:400 dilution from a representative lot detected Caspase3 (active form) in Jurkat T cells.
Minőség
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected Caspase3 (active form) in 10 µg of HeLa and staurosporine treated HeLa cell lysate.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2