Fontos dokumentumok
C1224
Caspase 3 human
≥90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli (C-terminal histidine-tagged), buffered aqueous glycerol solution, ≥1.0 units/mg protein
Szinonimák:
Apopain, CPP32, Yama
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in E. coli (C-terminal histidine-tagged)
Minőségi szint
Teszt
≥90% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous glycerol solution
specifikus aktivitás
≥1.0 units/mg protein
molekulatömeg
~30 kDa
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Géninformáció
human ... CASP3(836)
Általános leírás
Human recombinant C-terminal histidine tagged caspase 3 is a fully active protein consisting of 17 kDa and 13.5 kDa subunits; the 13.5 kDa subunit contains the histidine tag.
Alkalmazás
This product may also be used in cell-based apoptosis assay.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
antitest
inhibitor
kapcsolódó termék
szubsztrát
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1