Fontos dokumentumok
SAB5600063
Sigma-Aldrich
Anti-Caspase-3 antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM250, purified immunoglobulin
Szinonimák:
Caspase-3 subunit p17
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
klón:
RM250, monoclonal
recombinant monoclonal
application:
IHC
faj reaktivitás:
human
technika/technikák:
immunoblotting: 1:1000-1:2000
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
citations:
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
RM250, monoclonal
recombinant monoclonal
Forma
buffered aqueous glycerol solution
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunoblotting: 1:1000-1:2000
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CASP3(836)
Egyediség
This antibody reacts to human full length caspase-3 (35 kDa) and the large fragment of caspase-3 resulting from cleavage (17 kDa).
Immunogén
Synthetic peptide corresponding to residues within human Caspase-3 subunit p17
Tulajdonságok és előnyök
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline containing 50% glycerol, 1% BSA and 0.09% sodium azide.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)