Fontos dokumentumok
C7729
Anti-Caspase 9 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-APAF-3, Anti-APAF3, Anti-ICE-LAP6, Anti-MCH6, Anti-PPP1R56
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 35-47 kDa (two bands)
faj reaktivitás
human, rat
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:40 using microwave-treated tissue sections of human and rat heart
immunoprecipitation (IP): 10 μg using HeLa mitochondrial RIPA lysate (500 μg)
microarray: suitable
western blot: 1:300 using whole extract of human Jurkat cells
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CASP9(842)
rat ... Casp9(58918)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Western Blotting (1 paper)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3