Merck
C6805
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Collagen, Type VII antibody produced in mouse
clone LH7.2, ascites fluid
Szinonimák:
Anti-EBD1, Anti-EBDCT, Anti-EBR1, Anti-NDNC8
Méret kiválasztása
100 μL
98 400,00 Ft
0.2 ML
225 000,00 Ft
0.5 ML
424 000,00 Ft
98 400,00 Ft
Listaár164 000,00 FtTakarítson meg 40%-ot
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Az adott célhoz egy rekombináns, tartósítószer-mentes antitest elérhető. Próbálja meg ezt: ZRB1507
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 μL
98 400,00 Ft
0.2 ML
225 000,00 Ft
0.5 ML
424 000,00 Ft
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
98 400,00 Ft
Listaár164 000,00 FtTakarítson meg 40%-ot
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Az adott célhoz egy rekombináns, tartósítószer-mentes antitest elérhető. Próbálja meg ezt: ZRB1507
Megrendelés igénylése nagy tételben
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
LH7.2, monoclonal
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
human, goat, marmoset, monkey, guinea pig, sheep, pig, bovine
technika/technikák
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 1:1,000 using human or other mammalian frozen sections
western blot: suitable
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... COL7A1(1294)
Related Categories
Általános leírás
Collagen is a fibrous protein present in the extracellular framework of all vertebrates. Collagen type VII is the crucial component of anchoring fibrils and mutation in type VII collagen gene (COL7A1) leads to epidermolysis bullosa dystrophica. Monoclonal anti-collagen, type VII antibody can be used to distinguish invasive melanoma from non-invasive melanoma by visualizing the appearance and integrity of epidermal basement membrane. It can also be used in immunoblotting. Mouse anti-collagen type VII antibody reacts specifically with an epitope located on collagenase digested type VII collagen (150 kDa). The product also reacts with the basement membrane zone of stratified squamous epithelia of sheep, pig, bovine, guinea pig, goat and human.
Collagen type VII alpha 1 chain (COL7A1) is majorly expressed in skin, secreted by keratinocytes and fibroblasts. The gene is located on human chromosome 3p21.31.
Immunogén
insoluble fractions of neonatal human foreskin epidermal cells
Alkalmazás
Monoclonal Anti-Collagen, Type VII antibody produced in mouse has been used in immuno-gold labelling.
Monoclonal anti-collagen type VII antibody can be used as a primary antibody in virus titration. It can also be used for the localization of type VII collagen in different immunochemical assays like dot blot, immunocytochemistry and ELISA.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Collagen type VII alpha 1 chain (COL7A1) is required for epithelium-to-stroma anchorage in skin, mucosa and cornea. It is considered as an immediate-early response gene for transforming growth factor β (TGF-β)/SMAD (mothers against decapentaplegic) signaling pathway.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Daisuke Sawamura et al.
The Journal of investigative dermatology, 118(6), 967-971 (2002-06-13)
The expression of intradermally injected DNA by keratinocytes is found mainly in the upper and middle layers of the epidermis. To investigate the mechanism of this selective expression, we observed the sequential changes in the distribution of interleukin-6-expressing keratinocytes after
COL7A1 editing via CRISPR/Cas9 in recessive dystrophic epidermolysis bullosa
Hainzl S, et al.
Molecular Therapy, 25(11), 2573-2584 (2017)
Martin A Barbier et al.
Current protocols, 2(1), e353-e353 (2022-01-28)
Efficient gene transfer into cultured fibroblasts and keratinocytes during retroviral transduction is a critical step toward the treatment of genodermatoses such as epidermolysis bullosa. However, achieving high transduction rates is still a difficult task, particularly for the insertion of large
SMAD3/4-dependent transcriptional activation of the human type VII collagen gene (COL7A1) promoter by transforming growth factor ?
Vindevoghel L, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 95(25), 14769-14774 (1998)
Arkadii K Beilin et al.
International journal of molecular sciences, 22(4) (2021-03-07)
The recessive form of dystrophic epidermolysis bullosa (RDEB) is a debilitating disease caused by impairments in the junctions of the dermis and the basement membrane of the epidermis. Mutations in the COL7A1 gene induce multiple abnormalities, including chronic inflammation and