Fontos dokumentumok
SAB4200686
Anti-Collagen, Type VII antibody, Mouse monoclonal
clone LH7.2, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Monoclonal Anti-Collagen, Type VII antibody produced in mouse, COL7A1, EBD1, EBDCT, EBR1, alpha 1, collagen, type VII
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
LH7.2, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: 1.5-3 μg/mL using frozen human tonsil sections
izotípus
IgG1
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... COL7A1(1294)
Related Categories
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunohistochemistry
- immunofluorescence
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)