Fontos dokumentumok
SAB4200702
Anti-Chicken Egg Albumin (Ovalbumin) antibody, Mouse monoclonal
clone OVA-14, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Albumin, Plakalbumin, chicken egg
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
OVA-14, monoclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 45 kDa
faj reaktivitás
chicken, turkey
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
competitive inhibition ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunoblotting: suitable
indirect ELISA: 0.1-0.2 μg/mL using 10 μg/mL Albumin from chicken egg white (A5503) for coating.
izotípus
IgG1
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
chicken ... Oval(396058)
Általános leírás
Ovalbumin (323-339) is the most abundant egg white protein surrounded by B-cell epitopes, which are bound by specific IgE antibodies. In addition, it also contains CD4+ T cell epitopes. Ovalbumin is a monomeric protein with a molecular mass of 45000Da.
Immunogen
Biokémiai/fiziológiai hatások