ABS818
Anti-Ovalbumin (Egg White)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
Allergen Gal d II, Egg albumin, Plakalbumin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
chicken
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
technika/technikák
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
chicken ... Oval(396058)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Minőség
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected Ovalbumin in chicken eggs.
Cél megnevezése
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1