Fontos dokumentumok
T3830
Triciribine hydrate
≥97% (HPLC)
Szinonimák:
API-2, Akt/PKB Signaling Inhibitor-2, Inhibitor V, NSC 154020, TCN, VD-0002
Teszt
≥97% (HPLC)
form
powder
szín
tan
oldhatóság
DMSO: >10 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O.Cn1nc(N)c2cn([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)c4ncnc1c24
InChI
1S/C13H16N6O4.H2O/c1-18-11-7-5(10(14)17-18)2-19(12(7)16-4-15-11)13-9(22)8(21)6(3-20)23-13;/h2,4,6,8-9,13,20-22H,3H2,1H3,(H2,14,17);1H2/t6-,8-,9-,13-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SPGRLWCWHWRPHX-DOKXERMVSA-N
Géninformáció
human ... AKT1(207)
mouse ... AKT1(11651)
rat ... AKT1(24185)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3