C5915
Coconut water
suitable for plant cell culture
Szinonimák:
Coconut beverage, Coconut extract, Coconut juice
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
sterile-filtered
Minőségi szint
form
solution
technika/technikák
cell culture | plant: suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Egyéb megjegyzések
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Protocols
Preparation from Packaged Powder, Preparation from Basal Salt Solutions, Banana Powder Preparation and Use, Coconut Water Preparation and Use