Fontos dokumentumok
C5042
Cresyl Violet acetate
Dye content, ~70%, certified by the Biological Stain Commission, powder
Szinonimák:
9-Amino-5-imino-5H-benzo[a]phenoxazine acetate salt
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Cresyl Violet acetate, certified by the Biological Stain Commission
grade
certified by the Biological Stain Commission
Minőségi szint
Forma
powder
összetétel
Dye content, ~70%
technika/technikák
microbe id | staining: suitable
szín
dark green
mp
140-143 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 1 mg/mL
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CC(O)=O.Nc1cc2OC3=CC(=N)C=CC3=Nc2c4ccccc14
InChI
1S/C16H11N3O.C2H4O2/c17-9-5-6-13-14(7-9)20-15-8-12(18)10-3-1-2-4-11(10)16(15)19-13;1-2(3)4/h1-8,17H,18H2;1H3,(H,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ORIKHDNZZCTIAD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Alkalmasság
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)