Fontos dokumentumok
SML2692
DCPIB
≥98% (HPLC), powder, VRAC or VSOAC blocker
Szinonimák:
4-(2-Butyl-6,7-dichloro-2-cyclopentyl-1-oxo-2,3-dihydro-1H-inden-5-yloxy)butanoic acid, 4-[(2-Butyl-6,7-dichloro-2-cyclopentyl-2,3-dihydro-1-oxo-1H-inden-5-yl)oxy]butanoic acid, 4-(2-butyl-6,7-dichloro-2-cyclopentylindan-1-on-5-yl)oxybutyric acid
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
DCPIB, ≥98% (HPLC)
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCC1(Cc2cc(OCCCC(O)=O)c(Cl)c(Cl)c2C1=O)C3CCCC3
InChI
1S/C22H28Cl2O4/c1-2-3-10-22(15-7-4-5-8-15)13-14-12-16(28-11-6-9-17(25)26)19(23)20(24)18(14)21(22)27/h12,15H,2-11,13H2,1H3,(H,25,26)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KHKGTPJPBOQECW-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)