Fontos dokumentumok
M6518
Macrophage Colony-Stimulating Factor human
≥98% (SDS-PAGE and HPLC), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
MCSF
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Macrophage Colony-Stimulating Factor human, M-CSF, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥98% (SDS-PAGE and HPLC)
Forma
lyophilized powder
hatékonyság
0.500-5.000 ng/mL ED50
minőség
endotoxin tested
molekulatömeg
dimer 37 kDa
kiszerelés
pkg of 10 μg
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
≤1.000 EU/μg
szín
white
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... CSF1(1435)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Read article on hematopoietic cytokines and hematopoiesis