Fontos dokumentumok
C4396
Carbonic Anhydrase I from human erythrocytes
Szinonimák:
Carbonate Dehydratase, Carbonate Hydrolyase, Carbonic Anhydrase Isozyme I
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
Minőségi szint
specifikus aktivitás
100-500 W-A units/mg protein
molekulatömeg
30 kDa
szín
white
pI
~6.6
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... CA1(759)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Elkészítési megjegyzés
purified.
Gátló
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Enzymatic Assay of Carbonic Anhydrase for Wilbur-Anderson Units (EC 4.2.1.1)