Fontos dokumentumok
C4375
N-Carbamyl-L-glutamic acid
≥98.0% (TLC)
Szinonimák:
N-(aminocarbonyl)-L-glutamic acid
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
N-Carbamyl-L-glutamic acid,
Teszt
≥98.0% (TLC)
Minőségi szint
Forma
powder
szín
white
alkalmazás(ok)
cell analysis
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
NC(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H10N2O5/c7-6(13)8-3(5(11)12)1-2-4(9)10/h3H,1-2H2,(H,9,10)(H,11,12)(H3,7,8,13)/t3-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LCQLHJZYVOQKHU-VKHMYHEASA-N
Géninformáció
human ... CPS1(1373)
Related Categories
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)