Fontos dokumentumok
C1235
Cholesterol Oxidase microbial
recombinant, lyophilized powder, ≥10 units/mg protein
Szinonimák:
Cholesterol: oxygen oxidoreductase
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥10 units/mg protein
molekulatömeg
55 kDa
oldhatóság
50 mM potassium phosphate buffer, pH 7.0: soluble
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Elkészítési megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Protocols
Enzymatic activity assay for cholesterol oxidase, excluding specific product numbers, providing guidelines for accurate cholesterol oxidase assays.