Fontos dokumentumok
700192P
Avanti
ox-18:2 Cholesterol
powder
Szinonimák:
Oxidized cholesteryl linoleate
About This Item
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Teszt
>99% (TLC)
form
powder
kiszerelés
package of 1 × 500 μg (700192P-500UG)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Cholesteryl linoleate is enzymatically oxidized by 15-lipoxygenase (15-LO). These oxidized cholesterol ester (oxCE) species contains 40% of the total CE pool in which cholesteryl linoleate is oxidized to a great extent.
Kiszerelés
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (700192P-500UG)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Electrospray MS/MS reveals extensive and nonspecific oxidation of cholesterol esters in human peripheral vascular lesions
Hutchins P M, et al.
Journal of Lipid Research, 52(11), 2070-2083 (2011)