H5042
Cytochrome P450 3A4 human
recombinant, expressed in E. coli
Szinonimák:
Cytochrome P450, purified, soluble, 1,4-cineole 2-exo-monooxygenase, Albendazole sulfoxidase, CYP3A3, CYP3A4, Cytochrome P450 NF-25, Cytochrome P450-PCN1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in E. coli
leírás
purified, soluble
Teszt
3.5—25 mg protein/mL (Bradford)
Forma
liquid
specifikus aktivitás
12-200 units/mg protein
molekulatömeg
57318.7 g/mol
koncentráció
3.5-25 mg protein/mL (protein)
50-150 nmol/mL (P450)
6-14 nmol/mg protein (specific content)
technika/technikák
cell based assay: suitable
oldhatóság
water: soluble
NCBI elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Géninformáció
human ... CYP3A4(1576)
Általános leírás
Cytochrome P450 3A4 (CYP3A4) indicates a mammalian enzyme (CYP) family 3, subfamily A, gene 4. There are 57 CYP genes and 33 pseudogenes in humans, organized into 18 families and 42 subfamilies. Among these, the 3A4 isoform (CYP3A4) is the most prevalent and is primarily found in the liver and gastrointestinal tract.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?