Fontos dokumentumok
C3860
Cytochrome P450 human
1B1 Isozyme Microsomes, with P450 Reductase, recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells (BTI-TN-5B1-4)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in baculovirus infected insect cells (BTI-TN-5B1-4)
form
solution
molekulatömeg
45-60 kDa
kiszerelés
vial of 0.5 nmol
alkalmasság
suitable for molecular biology
UniProt elérési szám
alkalmazás(ok)
cell analysis
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Géninformáció
human ... CYP1B1(1545)
Általános leírás
Cytochromes are a type of protein belonging to superfamilies containing heme as a cofactor, making them hemoproteins. These proteins, also known as CYPs, serve as substrates in enzymatic reactions. The term "P450" originates from the enzyme′s maximum optical density peak at 450 nm when in its reduced state combined with carbon monoxide. Cytochromes are present in various tissues throughout the human body, with a predominant presence in intestinal and hepatic tissues.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2