Fontos dokumentumok
MTOXCE2D6
CypExpress™ 2D6 Cytochrome P450 human
Szinonimák:
CPD6, CYP2D, CYP2D6, CYP2D7AP, CYP2D7BP, CYP2D7P2, CYP2D8P2, CYP2DL1, CYPIID6, P450 2D6, P450-DB1, P450C2D, P450DB1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
rekombináns
expressed in Pichia pastoris
Forma
dry powder
UniProt elérési szám
alkalmazás(ok)
cell analysis
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Géninformáció
human ... CYP2D6(1565)
Alkalmazás
Poster: Evaluation of Dry Powder Preparations of Permeabilized
Pichia pastoris Cells Expressing Human Cytochrome P450 2D6 Enzyme (CYP2D6) for Drug Metabolite Generation
Poster: Facile Scale-up Biocatalytic Production of P-450 Metabolites Using a Novel Recombinant Human Catalytic System
Poster: Multi-Cycle Production of Metabolites with human P450 systems
Poster: Rapid identifcation and production of metabolites using CypExpress™ 2D6m 3A4 and 2C9
Poster: Rapid identifcation and production of metabolites using stabilized dried powder (SDP) of human cytochrome P450S (hCYPS) 2D6, 3A4, and 2C9 engineered in yeast
Poster: Utilizing a Novel Biocatalytic Human P450 System for the Multi - Cycle Production of Metabolites
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Egység definíció
Fizikai forma
Feloldás
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)