Merck
492108
Sigma-Aldrich
Cytosine-2,4-13C2,15N3
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13C2C2H515N3O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
116.07
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Minőségi szint
Forma
solid
mp
>300 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+5
SMILES string
[15NH2][13C]1=[15N][13C](=O)[15NH]C=C1
InChI
1S/C4H5N3O/c5-3-1-2-6-4(8)7-3/h1-2H,(H3,5,6,7,8)/i3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OPTASPLRGRRNAP-SLOBMOILSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)