234101
Coenzyme A trilithium salt
≥94% (UV), solid, cofactor in enzymatic acetyl transfer reactions, Calbiochem®
Szinonimák:
Coenzyme A, Trilithium Salt
About This Item
Javasolt termékek
product name
Coenzyme A, Trilithium Salt, Coenzyme A, Trilithium Salt, CAS 18439-24-2, serves as a cofactor in enzymatic acetyl transfer reactions.
Minőségi szint
Teszt
≥94% (UV)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
szín
off-white
oldhatóság
water: 1 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C21H36N7O16P3S.3Li/c1-21(2,16(31)19(32)24-4-3-12(29)23-5-6-48)8-41-47(38,39)44-46(36,37)40-7-11-15(43-45(33,34)35)14(30)20(42-11)28-10-27-13-17(22)25-9-26-18(13)28;;;/h9-11,14-16,20,30-31,48H,3-8H2,1-2H3,(H,23,29)(H,24,32)(H,36,37)(H,38,39)(H2,22,25,26)(H2,33,34,35);;;/q;3*+1/p-3/t11-,14-,15-,16+,20-;;;/m1.../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QSCBPHBAFBVXRK-FFKZSOHASA-K
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Feloldás
WGK
WGK 3