Merck
870700P
Avanti
Coenzyme A (free acid)
Avanti Research - A Croda Brand 870700P, powder
Szinonimák:
Coenzyme A (free acid)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H36N7O16P3S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
767.53
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 10 mg (870700P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (870700P-25mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand 870700P
alkalmazás(ok)
lipidomics
lipidtípus
coenzymes
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@@](C(NCCC(NCCS)=O)=O)(C(C)(COP(O)(OP(O)(OC[C@H]([C@H]1OP(O)(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H]
InChI
1S/C21H36N7O16P3S/c1-21(2,16(31)19(32)24-4-3-12(29)23-5-6-48)8-41-47(38,39)44-46(36,37)40-7-11-15(43-45(33,34)35)14(30)20(42-11)28-10-27-13-17(22)25-9-26-18(13)28/h9-11,14-16,20,30-31,48H,3-8H2,1-2H3,(H,23,29)(H,24,32)(H,36,37)(H,38,39)(H2,22,25,26)(H2,33,34,35)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RGJOEKWQDUBAIZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Coenzyme A is structurally composed of 2-aminoethanethiol, pantothenic acid and phosphorylated adenosine phosphate.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Coenzyme A is a cofactor involved in acyl group transfer. It is essential for carbohydrate, lipid and protein metabolism. Coenzyme A acts as a cofactor for vitamin B coenzymes.
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870700P-10mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870700P-25mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Dokumentumtár megtekintése
General, Organic, and Biological Chemistry, 783-783 (2012)