1714528
USP
Vinorelbine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
4-O-Deacetylvinorelbine ditartrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
vinorelbine
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
- Vinorelbine Injection
- Vinorelbine Tartrate
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)