Fontos dokumentumok
M110
α-Methylserotonin maleate salt
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
α-Methyl-5-hydroxytryptamine maleate salt, (±)-3-(2-Aminopropyl)indol-5-ol maleate salt
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
H2O: >3 mg/mL, clear (warmed)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H]\C(=C(/[H])C(O)=O)C(O)=O.CC(N)Cc1c[nH]c2ccc(O)cc12
InChI
1S/C11H14N2O.C4H4O4/c1-7(12)4-8-6-13-11-3-2-9(14)5-10(8)11;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-3,5-7,13-14H,4,12H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YQNHFSXRABPJLP-BTJKTKAUSA-N
Géninformáció
human ... HTR2A(3356) , HTR2B(3357) , HTR2C(3358)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3