Fontos dokumentumok
C104
(±)-CPP
solid
Szinonimák:
(±)-3-(2-Carboxypiperazin-4-yl)propyl-1-phosphonic acid
About This Item
Javasolt termékek
form
solid
Minőségi szint
szín
white
oldhatóság
H2O: 99.2 mg/mL
ethanol: insoluble
SMILES string
OC(=O)C1CN(CCCP(O)(O)=O)CCN1
InChI
1S/C8H17N2O5P/c11-8(12)7-6-10(4-2-9-7)3-1-5-16(13,14)15/h7,9H,1-6H2,(H,11,12)(H2,13,14,15)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CUVGUPIVTLGRGI-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... GRIN1(2902) , GRIN2A(2903) , GRIN2B(2904) , GRIN2C(2905) , GRIN2D(2906) , GRINA(2907)
rat ... Grin2a(24409)
Alkalmazás
- to study its effects on blood glucose in mice
- in electrophysiological recording in mouse brain slices
- in electrophysiological recording in rat hippocampal pyramidal neurons
Biokémiai/fiziológiai hatások
Vigyázat
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3