Merck
SML0804
Sigma-Aldrich
(S)-CPP sodium salt
≥96% (HPLC)
Szinonimák:
(S)-2-Chloro-3-phenylpropanoic acid sodium salt, (aS)-a-chloro-benzenepropanoic acid sodium salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H8ClO2 · Na
CAS-szám:
Molekulatömeg:
206.60
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥96% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
H2O: 20 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[O-]C([C@@H](Cl)CC1=CC=CC=C1)=O.[Na+]
InChI
1S/C9H9ClO2.Na/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5,8H,6H2,(H,11,12);/q;+1/p-1/t8-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HMHPCHNNVOLTFC-QRPNPIFTSA-M
Biokémiai/fiziológiai hatások
(S)-CPP is an inhibitor of branched-chain α-ketoacid dehydrogenase complex (BCKDC) kinase, also know as BDK, or keto acid dehydrogenase kinase. BDK is a negative regulator of BCKDC activity. Inhibition of BDK by (S)-CPP (IC50 = 6.3 μM) leads to complex activation, and significant reduction of plasma levels of leucine/isoleucine and valine in wild type mice.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3