Fontos dokumentumok
H7039
3-Hydroxy-3-methylglutaryl-CoA reductase human
solution
Szinonimák:
HMGCoA Reductase, HMGR
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥90% (SDS-PAGE)
Minőségi szint
Forma
solution
specifikus aktivitás
2-8 units/mg protein
molekulatömeg
~76 kDa (for the fusion protein)
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Géninformáció
human ... HMGCR(3156)
Alkalmazás
- in anti-HMGCR enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- as an antigen to measure anti-HMGCR antibodies by blot analysis
- in HMG-CoA reductase activity assays
- as an antigen to compare in-house antigen via sodium dodecyl sulphate-polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE)/western blot
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai tulajdonságok
Egység definíció
Fizikai forma
Gátló
szubsztrát
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Cholesterol biosynthesis starts in the hepatic endoplasmic reticulum with acetyl-CoA, yielding 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA via HMG-CoA synthase.