Fontos dokumentumok
C0605
Z-Asp(O-Me)-Glu(O-Me)-Val-Asp(O-Me) fluoromethyl ketone
≥90% (HPLC)
Szinonimák:
Z-DEVD-FMK
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥90% (HPLC)
form
powder
szín
off-white
oldhatóság
DMSO: ≥20 mg/mL, clear
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
COC(=O)CC[C@H](NC(=O)[C@H](CC(=O)OC)NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(=O)OC)C(=O)CF
InChI
1S/C30H41FN4O12/c1-17(2)26(29(42)33-20(22(36)15-31)13-24(38)45-4)35-27(40)19(11-12-23(37)44-3)32-28(41)21(14-25(39)46-5)34-30(43)47-16-18-9-7-6-8-10-18/h6-10,17,19-21,26H,11-16H2,1-5H3,(H,32,41)(H,33,42)(H,34,43)(H,35,40)/t19-,20-,21-,26-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GBJVAVGBSGRRKN-JYEBCORGSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3