Fontos dokumentumok
PHR1488
Quercetin
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Quercetin hydrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. Y0001009
traceable to USP 1592409
API-család
quercetin
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 1 g
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[H]O[H].Oc1cc(O)c2C(=O)C(O)=C(Oc2c1)c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H10O7.H2O/c16-7-4-10(19)12-11(5-7)22-15(14(21)13(12)20)6-1-2-8(17)9(18)3-6;/h1-5,16-19,21H;1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OKXFBEYCJRMINR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Quercetin may be used as a pharmaceutical reference standard for the analysis of the analyte in biological samples and pharmaceutical formulations by high performance liquid chromatography (HPLC) and spectrophotometric methods.
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?